Stampa…
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500032-100MG OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA 101 EUR
APOSOR500032-100MG APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16249550
CAS Number: 681246-49-1