Stampa…
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500030-1G OR500030-250MG
APOSOR500030-1GEA 26.1 EUR
APOSOR500030-1G APOSOR500030-250MG
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31568525
CAS Number: 1821250-10-5