Stampa…
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500029-1G OR500029-250MG
APOSOR500029-1GEA 502 EUR
APOSOR500029-1G APOSOR500029-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Peso molecolare: 232,465 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28679044
CAS Number: 1446222-51-0