Stampa…
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500028-1G OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA 141 EUR
APOSOR500028-1G APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Formula: C₆H₆BrClN₂O
Peso molecolare: 237,482 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30502621
CAS Number: 2068151-92-6