Stampa…
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500027-100MG OR500027-250MG
APOSOR500027-100MGEA 109 EUR
APOSOR500027-100MG APOSOR500027-250MG
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08236769
CAS Number: 791626-59-0