2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR500026-1G
OR500026-250MG
APOSOR500026-1GEA
181
EUR
APOSOR500026-1G
APOSOR500026-250MG
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₅H₄BrNOS Peso molecolare: 206,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22041605 CAS Number: 933720-87-7 |