Stampa…
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500020-1G OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA 48.1 EUR
APOSOR500020-1G APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂S
Peso molecolare: 160,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00489773
CAS Number: 38275-42-2