Stampa…
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500019-100MG OR500019-250MG
APOSOR500019-100MGEA 95.7 EUR
APOSOR500019-100MG APOSOR500019-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Formula: C₉H₉NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730075
CAS Number: 2089378-52-7