Stampa…
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 331 EUR
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07367876
CAS Number: 864674-02-2