Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 150 EUR
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18415475
CAS Number: 1261786-46-2