Stampa…
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 128 EUR
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08753704
CAS Number: 99585-09-8