Stampa…
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 53.9 EUR
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₈BrClO₂
Peso molecolare: 263,516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01793848
CAS Number: 111841-05-5