Stampa…
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500011-100MG OR500011-250MG OR500011-1G
APOSOR500011-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR500011-100MG APOSOR500011-250MG APOSOR500011-1G
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391433
CAS Number: 666747-04-2