Stampa…
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500008-100MG OR500008-250MG
APOSOR500008-100MGEA 178 EUR
APOSOR500008-100MG APOSOR500008-250MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
Peso molecolare: 210,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18390711
CAS Number: 77532-87-7