3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR500005-100MG
OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA
241
EUR
APOSOR500005-100MG
APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₇ClO Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD19232727 CAS Number: 77072-00-5 |