Stampa…
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500004-1G OR500004-250MG
APOSOR500004-1GEA 79.9 EUR
APOSOR500004-1G APOSOR500004-250MG
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18389371
CAS Number: 397323-70-5