Stampa…
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 43.7 EUR
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formula: C₇H₁₂N₂·ClH
Peso molecolare: 160,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18914312
CAS Number: 1303968-08-2