Stampa…
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, β-D-Glucopyranosyl azide tetraacetate
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 219 EUR
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₉
Peso molecolare: 373,315 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216966
CAS Number: 13992-25-1