Stampa…
4-(Azidoacetyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4970-1G OR4970-5G OR4970-500MG OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA 364 EUR
APOSOR4970-1G APOSOR4970-5G APOSOR4970-500MG APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Formula: C₆H₁₀N₄O₂
Punto di ebollizione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320911
CAS Number: 864528-04-1