Stampa…
DL-Tropic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
OR4935-100G OR4935-500G OR4935-25G
APOSOR4935-100GEA 63.8 EUR
APOSOR4935-100G APOSOR4935-500G APOSOR4935-25G
DL-Tropic acid 98%
DL-Tropic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004255
CAS Number: 552-63-6
EINECS: 209-020-6