Stampa…
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 328 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Formula: C₇H₉N₃O₃S
Peso molecolare: 215,23 g/mol
Punto di fusione: 228…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665741
CAS Number: 100524-19-4