Stampa…
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR49077-1G OR49077-250MG
APOSOR49077-1GEA 496 EUR
APOSOR49077-1G APOSOR49077-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18206284
CAS Number: 158602-43-8