Stampa…
(2R)-1,4-Dioxane-2-methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(1,4-Dioxan-2-yl)methanol
OR49072-1G OR49072-250MG
APOSOR49072-1GEA 495 EUR
APOSOR49072-1G APOSOR49072-250MG
(2R)-1,4-Dioxane-2-methanol 97%
(2R)-1,4-Dioxane-2-methanol
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16620507
CAS Number: 406913-88-0