Stampa…
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR49063-25G OR49063-5G
APOSOR49063-25GEA 198 EUR
APOSOR49063-25G APOSOR49063-5G
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 225,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407819
CAS Number: 1224944-77-7