Stampa…
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR49062-1G OR49062-5G
APOSOR49062-1GEA 364 EUR
APOSOR49062-1G APOSOR49062-5G
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₉H₉N₃O₃
Peso molecolare: 207,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21607426
CAS Number: 1026456-01-8