5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR49061-1G
OR49061-250MG
APOSOR49061-1GEA
1430
EUR
APOSOR49061-1G
APOSOR49061-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Formula:
C₆H₅ClN₄ Peso molecolare: 168,584 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17016123 CAS Number: 1234616-50-2 |