(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
cis-Cyclopentane-1,3-diol
OR49056-1G
OR49056-250MG
APOSOR49056-1GEA
1320
EUR
APOSOR49056-1G
APOSOR49056-250MG
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,132 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13619671 CAS Number: 16326-97-9 |