Stampa…
N-(2-Pyridyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR49047-1G OR49047-250MG
APOSOR49047-1GEA 510 EUR
APOSOR49047-1G APOSOR49047-250MG
N-(2-Pyridyl)benzamide
N-(2-Pyridyl)benzamide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Peso molecolare: 198,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00459601
CAS Number: 4589-12-2