Stampa…
4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR49036-1G OR49036-250MG OR49036-5G
APOSOR49036-1GEA 215 EUR
APOSOR49036-1G APOSOR49036-250MG APOSOR49036-5G
4-Bromopyridazine hydrobromide 95%
4-Bromopyridazine hydrobromide
Formula: C₄H₃BrN₂·BrH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15474999
CAS Number: 1220039-64-4