Stampa…
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4900-1G OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA 277 EUR
APOSOR4900-1G APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Formula: C₉H₁₃ClN₂
Peso molecolare: 184,666 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084956
CAS Number: 89659-68-7