Stampa…
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 209 EUR
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉BrO₄
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079715
CAS Number: 181517-98-6