Stampa…
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4891-500MG OR4891-100MG
APOSOR4891-500MGEA 0 EUR
APOSOR4891-500MG APOSOR4891-100MG
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₃
Punto di fusione: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00209948
CAS Number: 28026-16-6