Stampa…
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 14.7 EUR
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₄
Peso molecolare: 242,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016507
CAS Number: 85-57-4
EINECS: 201-616-4