8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₇NO₃S₂ Punto di fusione: 280…282 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00631699 CAS Number: 5825-36-5 |