Stampa…
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR48273-1G OR48273-250MG OR48273-5G
APOSOR48273-1GEA 183 EUR
APOSOR48273-1G APOSOR48273-250MG APOSOR48273-5G
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,543 g/mol
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783823
CAS Number: 141113-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III