4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR48270-1G
OR48270-250MG
OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA
574
EUR
APOSOR48270-1G
APOSOR48270-250MG
APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formula:
C₆H₃BrClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31700576 CAS Number: 2091684-77-2 |