Stampa…

4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: (R)-4-Hydroxy-α-methylbenzylamine, (1R)-1-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine

OR48265-1G OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA 677 EUR
APOSOR48265-1G APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Punto di fusione: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844647
CAS Number: 134855-88-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR