Stampa…
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(4-Hydroxyphenyl)(methyl)acetic acid, (2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-[(1R)-1-Carboxyethyl]phenol
OR48264-1G OR48264-250MG OR48264-5G
APOSOR48264-1GEA 408 EUR
APOSOR48264-1G APOSOR48264-250MG APOSOR48264-5G
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,174 g/mol
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21606316
CAS Number: 59092-88-5