Stampa…
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-((3-chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, 4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-5-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)pyrimidine, Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR48263-1G OR48263-25G OR48263-5G
APOSOR48263-1GEA 51 EUR
APOSOR48263-1G APOSOR48263-25G APOSOR48263-5G
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃O₃S
Peso molecolare: 367,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17012695
CAS Number: 330785-81-4