4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃BrINO₂ Punto di fusione: 94…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17012734 CAS Number: 63037-63-8 |