2-Formylcinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4818-1G
OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA
120
EUR
APOSOR4818-1G
APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Formula:
C₁₀H₈O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840500 CAS Number: 130036-17-8 |