Stampa…
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR48127-25G OR48127-5G
APOSOR48127-25GEA 139 EUR
APOSOR48127-25G APOSOR48127-5G
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formula: C₁₃H₁₈O₄
Peso molecolare: 238,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06737776
CAS Number: 58016-28-7