Stampa…
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR48125-1G OR48125-250MG
APOSOR48125-1GEA 546 EUR
APOSOR48125-1G APOSOR48125-250MG
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739064
CAS Number: 145414-31-9