Stampa…
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR48124-1G OR48124-500MG
APOSOR48124-1GEA 1150 EUR
APOSOR48124-1G APOSOR48124-500MG
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19215486
CAS Number: 1132814-49-3