N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N1-(4-Chlorophenyl)benzene-1,2-diamine, 2-Amino-4′-chlorodiphenylamine, 2-(4-Chloroanilino)aniline
OR48122-25G
OR48122-5G
OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA
132
EUR
APOSOR48122-25G
APOSOR48122-5G
APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Formula:
C₁₂H₁₁ClN₂ Peso molecolare: 218,682 g/mol Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007686 CAS Number: 68817-71-0 |