Stampa…
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 575 EUR
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Formula: C₆H₅BrClNO
Peso molecolare: 222,467 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27942409
CAS Number: 1232505-77-9