Stampa…
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 261 EUR
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₂H₈BrN₃O
Peso molecolare: 290,115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07381956
CAS Number: 1275259-26-1