3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR48103-1G
OR48103-250MG
OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA
364
EUR
APOSOR48103-1G
APOSOR48103-250MG
APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₇IO Peso molecolare: 246,045 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18397774 CAS Number: 848444-83-7 |