Stampa…

6-Iodo-7H-purine 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR48101-1G OR48101-250MG OR48101-5G
APOSOR48101-1GEA 183 EUR
APOSOR48101-1G APOSOR48101-250MG APOSOR48101-5G
6-Iodo-7H-purine 97%
6-Iodo-7H-purine
Formula: C₅H₃IN₄
Peso molecolare: 246,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705723
CAS Number: 2545-26-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR