Stampa…
2-Phenyl-6,7,8,8a-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-9(5H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR48098-1G OR48098-250MG
APOSOR48098-1GEA 698 EUR
APOSOR48098-1G APOSOR48098-250MG
2-Phenyl-6,7,8,8a-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-9(5H)-one 95%
2-Phenyl-6,7,8,8a-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-9(5H)-one
Formula: C₁₅H₁₄N₄O
Peso molecolare: 266,298 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1340888-73-4